Print…
(R)-(-)-Mandelic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
Perigo
10007128-25 10007128-50 10007128-100 10007128-250
CAYM10007128-25EA 113 EUR
CAYM10007128-25 CAYM10007128-50 CAYM10007128-100 CAYM10007128-250
(R)-(-)-Mandelic acid
(R)-(-)-Mandelic acid
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 322 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 130…132 °C
Densidade: 1,341 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >190 °C
Número MDL : MFCD00064251
Número CAS: 611-71-2
EINECS: 210-276-6