Print…
(R)-(-)-Mandelic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: D(-)-Mandelic acid, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (R)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
A14767.14 A14767.22
A14767.14EA 90.1 EUR
A14767.14 A14767.22
(R)-(-)-Mandelic acid ≥98%
(R)-(-)-Mandelic acid
Purity: 98% CAS No.: 611-71-2 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 130-134° Beilstein Reference: 2691094
Fórmula: C₈H₈O₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 322
Ponto de Fusão: 130…134 °C
Densidade: 1.341 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064251
Número CAS: 611-71-2
EINECS: 210-276-6