Print…
(R)-(-)-Mandelic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
125320250 125321000 125320050
ACRO125320250EA 73.8 EUR
ACRO125320250 ACRO125321000 ACRO125320050
(R)-(-)-Mandelic acid 99%
(R)-(-)-Mandelic acid
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 322 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 130…135 °C
Densidade: 1,341 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064251
Número CAS: 611-71-2
EINECS: 210-276-6
Encomendar
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 135 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.2 %
Specific optical rotation -152° to -158° (20 °C, 589 nm) (c=2, H2O)
Titration with NaOH ≥98.5 %