Print…
Haematoxylin hydrate, (máx. 6% H₂O)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A12431.06 A12431.14 A12431.22
A12431.06EA 51 EUR
A12431.06 A12431.14 A12431.22
Haematoxylin hydrate, (máx. 6% H₂O)
Haematoxylin hydrate
Fórmula: C₁₆H₁₄O₆·xH₂O
Ponto de Fusão: 100…120 °C
Número MDL : MFCD00078111
Número CAS: 517-28-2
EINECS: 208-237-3