Print…
L(+)-Glutamato de sódio monidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
G5889-100G G5889-1KG G5889-500G
SIALG5889-100GEA 66.1 EUR
SIALG5889-100G SIALG5889-1KG SIALG5889-500G
L(+)-Glutamato de sódio monidratado, Sigma-Aldrich®
L(+)- Glutamato de sódio monidratado
Fórmula: C₅H₈NNaO₄·H₂O
Ponto de Fusão: 225…240 °C
Ponto de Inflamação: >225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150138
Número CAS: 6106-04-3
EINECS: 240-313-1
Merck Index: 13,06278