L(+)-Glutamato de sódio monidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
G1626-100G
G1626-1KG
G1626-500G
SIALG1626-100GEA
59
EUR
SIALG1626-100G
SIALG1626-1KG
SIALG1626-500G
L(+)-Glutamato de sódio monidratado, Sigma-Aldrich®
L(+)- Glutamato de sódio monidratado
Fórmula:
C₅H₈NNaO₄·H₂O Ponto de Fusão: 225…240 °C Ponto de Inflamação: >225 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150138 Número CAS: 6106-04-3 EINECS: 240-313-1 Merck Index: 13,06278 |