Print…
L(+)-Glutamato de sódio monidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
49621-1KG 49621-250G
SIAL49621-1KGEA 91.5 EUR
SIAL49621-1KG SIAL49621-250G
L(+)-Glutamato de sódio monidratado, Sigma-Aldrich®
L(+)- Glutamato de sódio monidratado
Fórmula: C₅H₈NNaO₄·H₂O
Ponto de Fusão: 225…240 °C
Ponto de Inflamação: >225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150138
Número CAS: 6106-04-3
EINECS: 240-313-1
Merck Index: 13,06278