L(+)-Glutamato de sódio monidratado, EMPROVE® ESSENTIAL FCC, NF, E621, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06445.1000EA
186
EUR
1.06445.1000
1.06445.9029
L(+)-Glutamato de sódio monidratado, EMPROVE® ESSENTIAL FCC, NF, E621, SAFC®
L(+)- Glutamato de sódio monidratado
Fórmula:
C₅H₈NNaO₄·H₂O Peso Molecular: 187,13 g/mol Ponto de Fusão: 225…240 °C Ponto de Inflamação: >225 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150138 Número CAS: 6106-04-3 EINECS: 240-313-1 Merck Index: 13,06278 |