Print…
L(+)-Glutamato de sódio monidratado ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (S)-(+)-2-Aminopentanedioic acid sodium salt monohydrate, Sodium L-Glutamate Monohydrate, L(+)-Glutamic acid sodium salt monohydrate, L(+)-2-Aminopentanedioic acid sodium salt monohydrate, (S)-(+)-Glutamic acid sodium salt monohydrate, L(+)-Glutamic acid monosodium salt monohydrate, (S)-(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid sodium salt monohydrate, (S)-(+)-Sodium glutamate monohydrate, L(+)-α-Glutamic acid sodium salt monohydrate, L(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid sodium salt monohydrate, (S)-(+)-α-Glutamic acid sodium salt monohydrate
A12919.0B A12919.0I A12919.30
A12919.0BEA 70.7 EUR
A12919.0B A12919.0I A12919.30
L(+)-Glutamato de sódio monidratado ≥98%
L(+)- Glutamato de sódio monidratado
Purity: 98+% CAS No.: 6106-04-3 Molecular Formula: C5H8NNaO4.H2O Formula Weight: 187.14 (169.12anhy) Melting Point: 228° dec. Beilstein Reference: 4164348
Fórmula: C₅H₈NNaO₄·H₂O
Peso Molecular: 187.13 g/mol
Ponto de Fusão: 228 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: >225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150138
Número CAS: 6106-04-3
EINECS: 205-538-1
Merck Index: 13,06278