Print…
L(+)-Glutamato de sódio monidratado 99%
Fornecedor: Thermo Scientific
ACRO119940025EA 131 EUR
ACRO119940025 ACRO119940100 ACRO119940010
L(+)-Glutamato de sódio monidratado 99%
L(+)- Glutamato de sódio monidratado
Fórmula: C₅H₈NNaO₄·H₂O
Peso Molecular: 187,13 g/mol
Ponto de Fusão: 232 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150138
Número CAS: 6106-04-3
EINECS: 240-313-1
Merck Index: 13,06278
Encomendar
Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (100°C, 5 hrs)
Specific optical rotation +24.5° to +25.5° (20°C, 589 nm) (c=10, 2 N HCl)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm