Print…
Methyl 3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR50948-250MG OR50948-1G
APOSOR50948-250MGEA 144 EUR
APOSOR50948-250MG APOSOR50948-1G
Methyl 3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₉ClO₃S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00620636
Número CAS: 59812-35-0