Print…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC99378-25G PC99378-100G
APOSPC99378-25GEA 40.6 EUR
APOSPC99378-25G APOSPC99378-100G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 90%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄F₄O
Peso Molecular: 192.11 g/mol
Ponto de ebulição: 60 °C
Densidade: 1.408
Ponto de Inflamação: 80 °C
Número MDL : MFCD00061314
Número CAS: 67515-60-0