Print…
6-Fluoro-4-cyanoquinoline N-oxide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC99144-250MG PC99144-1G
APOSPC99144-250MGEA 227 EUR
APOSPC99144-250MG APOSPC99144-1G
6-Fluoro-4-cyanoquinoline N-oxide 95%
6-Fluoro-4-cyanoquinoline N-oxide
Fórmula: C₁₀H₅FN₂O
Número MDL : MFCD33404154
Número CAS: 152562-07-7