Print…
Methyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC99038-250MG PC99038-1G
APOSPC99038-250MGEA 139 EUR
APOSPC99038-250MG APOSPC99038-1G
Methyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 97%
Methyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₅BrClFO₂
Peso Molecular: 267.48 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD24107276
Número CAS: 1535973-93-3