Print…
5-Bromo-7-chlorobenzoxazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR400936-250MG OR400936-1G
APOSOR400936-250MGEA 273 EUR
APOSOR400936-250MG APOSOR400936-1G
5-Bromo-7-chlorobenzoxazole 95%
5-Bromo-7-chlorobenzoxazole
Fórmula: C₇H₃BrClNO
Número MDL : MFCD16468585
Número CAS: 1226072-26-9