Print…
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethanone, 4-Acetylphenylboronic acid, pinacol ester, 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethanone
OR360618-1G OR360618-5G OR360618-25G
APOSOR360618-1GEA 26.1 EUR
APOSOR360618-1G APOSOR360618-5G APOSOR360618-25G
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 95%
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₁₉BO₃
Peso Molecular: 246.1099 g/mol
Ponto de ebulição: 356.6/760 mm °C
Ponto de Fusão: 63…65 °C
Densidade: 1.04
Ponto de Inflamação: 169.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05863922
Número CAS: 171364-81-1