Print…
4-(Dimethylamino)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR345014-5G OR345014-25G
APOSOR345014-5GEA 0 EUR
APOSOR345014-5G APOSOR345014-25G
4-(Dimethylamino)benzonitrile 98%
4-(Dimethylamino)benzonitrile
Fórmula: C₉H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 318 °C
Ponto de Fusão: 70 - 76 °C
Número MDL : MFCD00001815
Número CAS: 1197-19-9