Print…
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC906838-1G PC906838-5G
APOSPC906838-1GEA 0 EUR
APOSPC906838-1G APOSPC906838-5G
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₃F₅O
Número MDL : MFCD22566356
Número CAS: 1417569-98-2