Print…
2-Bromo-5-iodopyridin-4-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR315895-250MG OR315895-1G
APOSOR315895-250MGEA 288 EUR
APOSOR315895-250MG APOSOR315895-1G
2-Bromo-5-iodopyridin-4-amine 95%
2-Bromo-5-iodopyridin-4-amine
Fórmula: C₅H₄BrIN₂
Número MDL : MFCD27959281
Número CAS: 1300750-78-0