Print…
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR315887-250MG OR315887-1G
APOSOR315887-250MGEA 219 EUR
APOSOR315887-250MG APOSOR315887-1G
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid 95%
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₇BrO₂S
Peso Molecular: 247.11 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD32689355
Número CAS: 2594436-03-8