Print…
3-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR315885-250MG OR315885-1G OR315885-5G
APOSOR315885-250MGEA 190 EUR
APOSOR315885-250MG APOSOR315885-1G APOSOR315885-5G
3-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
3-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
Fórmula: C₈H₁₀OS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD32689353
Número CAS: 2296417-42-8