Print…
1-(Cyclopropyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR315862-250MG OR315862-1G
APOSOR315862-250MGEA 0 EUR
APOSOR315862-250MG APOSOR315862-1G
1-(Cyclopropyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
1-(Cyclopropyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Fórmula: C₇H₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD26520323
Número CAS: 1823349-88-7