4-Acetyl-3-bromothiophene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR315854-250MG
OR315854-1G
APOSOR315854-250MGEA
284
EUR
APOSOR315854-250MG
APOSOR315854-1G
4-Acetyl-3-bromothiophene 95%
4-Acetyl-3-bromothiophene
Fórmula:
C₆H₅BrOS Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD18451709 Número CAS: 35717-24-9 |