Print…
2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR315847-250MG OR315847-1G OR315847-5G
APOSOR315847-250MGEA 174 EUR
APOSOR315847-250MG APOSOR315847-1G APOSOR315847-5G
2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzoic acid 95%
2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₂O₃
Peso Molecular: 192.21 g/mol
Número MDL : MFCD16778842
Número CAS: 1250297-02-9