Print…
3-Bromo-4-(cyclopropyl)phenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR315845-250MG OR315845-1G OR315845-5G
APOSOR315845-250MGEA 174 EUR
APOSOR315845-250MG APOSOR315845-1G APOSOR315845-5G
3-Bromo-4-(cyclopropyl)phenol 95%
3-Bromo-4-(cyclopropyl)phenol
Fórmula: C₉H₉BrO
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD32669828
Número CAS: 1784977-63-4