Print…
2-Bromo-6-(cyclopropyl)nitrobenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR315839-250MG OR315839-1G OR315839-5G
APOSOR315839-250MGEA 174 EUR
APOSOR315839-250MG APOSOR315839-1G APOSOR315839-5G
2-Bromo-6-(cyclopropyl)nitrobenzene 95%
2-Bromo-6-(cyclopropyl)nitrobenzene
Fórmula: C₉H₈BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD32669825
Número CAS: 2640734-80-9