Print…
3-(Cyclopropyl)-2-nitroaniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR315838-250MG OR315838-1G OR315838-5G
APOSOR315838-250MGEA 0 EUR
APOSOR315838-250MG APOSOR315838-1G APOSOR315838-5G
3-(Cyclopropyl)-2-nitroaniline 95%
3-(Cyclopropyl)-2-nitroaniline
Fórmula: C₉H₁₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD32669824
Número CAS: 2097553-56-3