Print…
2-Methyloxetane-2-carboxylic acid 90+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR309088-100MG OR309088-250MG
APOSOR309088-100MGEA 144 EUR
APOSOR309088-100MG APOSOR309088-250MG
2-Methyloxetane-2-carboxylic acid 90+%
2-Methyloxetane-2-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₈O₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD22571611
Número CAS: 1305207-92-4