Print…
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC50179-25G PC50179-100G
APOSPC50179-25GEA 31.9 EUR
APOSPC50179-25G APOSPC50179-100G
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate 97%
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
Fórmula: C₁₈H₃₄BF₄P
Peso Molecular: 368.24 g/mol
Ponto de Fusão: 164 °C
Número MDL : MFCD03840580
Número CAS: 58656-04-5