Print…
3-Methoxy-2,4,5-trifluoroaniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7784-1G PC7784-5G
APOSPC7784-1GEA 607 EUR
APOSPC7784-1G APOSPC7784-5G
3-Methoxy-2,4,5-trifluoroaniline 95%
3-Methoxy-2,4,5-trifluoroaniline
Fórmula: C₇H₆F₃NO
Peso Molecular: 177.12 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03094442
Número CAS: 114214-45-8