Print…
Sodium 2,5-difluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,5-Difluorobenzoic acid sodium salt
PC6585-50G PC6585-250G PC6585-1KG
APOSPC6585-50GEA 79.9 EUR
APOSPC6585-50G APOSPC6585-250G APOSPC6585-1KG
Sodium 2,5-difluorobenzoate
Sodium 2,5-difluorobenzoate
Fórmula: C₇H₃F₂NaO₂
Número MDL : MFCD03094396
Número CAS: 522651-42-9