Print…
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57417-250MG PC57417-1G
APOSPC57417-250MGEA 219 EUR
APOSPC57417-250MG APOSPC57417-1G
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Fórmula: C₈H₄BrF₃N₂O
Número MDL : MFCD34169326
Número CAS: 2676196-05-5