Print…
(±)-Epicloridrina 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Cloro-2,3-epoxipropano, (±)-3-Cloro-1,2-epoxipropano, 3-Cloro-1,2-epoxipropano, (±)-1-Cloro-2,3-epoxipropano, Epicloridrina
OR922424-25G OR922424-500G
APOSOR922424-25GEA 66.7 EUR
APOSOR922424-25G APOSOR922424-500G
(±)-Epicloridrina 99%
(±)-Epicloridrina
Fórmula: C₃H₅ClO
Ponto de ebulição: 115…117 °C
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 1,183
Ponto de Inflamação: 28 °C
Número MDL : MFCD00005132
Número CAS: 106-89-8
UN: 2023
ADR: 6.1,II