Print…
2-Bromothiophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: o-Bromothiophenol, 2-Bromobenzene-1-thiol, 2-Bromobenzenethiol, 1-Bromo-2-mercaptobenzene
OR2222-5G OR2222-25G
APOSOR2222-5GEA 21.9 EUR
APOSOR2222-5G APOSOR2222-25G
2-Bromothiophenol 97%
2-Bromothiophenol
Fórmula: C₆H₅BrS
Ponto de ebulição: 128 - 130/25 mm °C
Densidade: 1,573
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004827
Número CAS: 6320-02-1
UN: 2922
ADR: 8,III