Print…
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57810-250MG PC57810-1G PC57810-5G
APOSPC57810-250MGEA 154 EUR
APOSPC57810-250MG APOSPC57810-1G APOSPC57810-5G
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₅BrF₄O₂
Peso Molecular: 301.03 g/mol
Número MDL : MFCD33404168
Número CAS: 2091662-46-1