Print…
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC57804-250MG PC57804-1G PC57804-5G
APOSPC57804-250MGEA 180 EUR
APOSPC57804-250MG APOSPC57804-1G APOSPC57804-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₄Br₂F₄
Peso Molecular: 335.92 g/mol
Número MDL : MFCD32903689
Número CAS: 2092564-80-0
UN: 3261
ADR: 8 III