Print…
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC57803-250MG PC57803-1G PC57803-5G
APOSPC57803-250MGEA 125 EUR
APOSPC57803-250MG APOSPC57803-1G APOSPC57803-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₂BrF₄N
Peso Molecular: 268.01 g/mol
Número MDL : MFCD32903690
Número CAS: 2090965-03-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III