Print…
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57801-250MG PC57801-1G PC57801-5G
APOSPC57801-250MGEA 190 EUR
APOSPC57801-250MG APOSPC57801-1G APOSPC57801-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₃BrF₄O
Número MDL : MFCD32903693
Número CAS: 2092799-77-2