Print…
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC57772-250MG PC57772-1G PC57772-5G
APOSPC57772-250MGEA 190 EUR
APOSPC57772-250MG APOSPC57772-1G APOSPC57772-5G
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide 95%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₆Br₂F₂
Peso Molecular: 299.94 g/mol
Número MDL : MFCD18391074
Número CAS: 1261448-03-6
UN: 3265
ADR: 8 III