Print…
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC57763-250MG PC57763-1G PC57763-5G
APOSPC57763-250MGEA 174 EUR
APOSPC57763-250MG APOSPC57763-1G APOSPC57763-5G
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₄BrF₂N
Peso Molecular: 232.02 g/mol
Número MDL : MFCD18391064
Número CAS: 1261760-22-8
UN: 3261
ADR: 8 II