Print…
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57736-250MG PC57736-1G PC57736-5G
APOSPC57736-250MGEA 190 EUR
APOSPC57736-250MG APOSPC57736-1G APOSPC57736-5G
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₅BrF₂O
Número MDL : MFCD32070692
Número CAS: 2676196-10-2