Print…
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57728-250MG PC57728-1G PC57728-5G
APOSPC57728-250MGEA 174 EUR
APOSPC57728-250MG APOSPC57728-1G APOSPC57728-5G
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₅BrF₂O₂
Peso Molecular: 251.02 g/mol
Número MDL : MFCD32070685
Número CAS: 1783329-70-3