Print…
2-Bromo-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57497-1G PC57497-5G
APOSPC57497-1GEA 951 EUR
APOSPC57497-1G APOSPC57497-5G
2-Bromo-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
2-Bromo-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrClFO₂
Peso Molecular: 253.45 g/mol
Número MDL : MFCD24119836
Número CAS: 1529288-48-9