Print…
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC57489-1G PC57489-5G
APOSPC57489-1GEA 0 EUR
APOSPC57489-1G APOSPC57489-5G
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₂F₅N
Número MDL : MFCD01631623
Número CAS: 261945-30-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III