Print…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57486-1G PC57486-5G
APOSPC57486-1GEA 574 EUR
APOSPC57486-1G APOSPC57486-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Fórmula: C₇H₃F₅O₂
Número MDL : MFCD34595684
Número CAS: 2383762-98-7