Print…
Methyl 2-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57483-1G PC57483-5G
APOSPC57483-1GEA 609 EUR
APOSPC57483-1G APOSPC57483-5G
Methyl 2-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzoate
Methyl 2-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzoate
Fórmula: C₉H₇F₃O₃
Peso Molecular: 220.15 g/mol
Número MDL : MFCD18399132
Número CAS: 1261879-66-6