Print…
1-Fluoro-4-nitrobenzene 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
PC57472-250G PC57472-1KG
APOSPC57472-250GEA 23.2 EUR
APOSPC57472-250G APOSPC57472-1KG
1-Fluoro-4-nitrobenzene 96%
1-Fluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₄FNO₂
Peso Molecular: 141.1 g/mol
Ponto de ebulição: 205 °C
Ponto de Fusão: 21 °C
Densidade: 1.33
Ponto de Inflamação: 90 °C
Número MDL : MFCD00007282
Número CAS: 350-46-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III