Print…
(S)-2-Amino-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57466-100MG PC57466-250MG PC57466-1G
APOSPC57466-100MGEA 306 EUR
APOSPC57466-100MG APOSPC57466-250MG APOSPC57466-1G
(S)-2-Amino-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride 95%
(S)-2-Amino-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₁ClF₃NO
Peso Molecular: 241.6380 g/mol
Número MDL : MFCD12758183
Número CAS: 1391449-79-8