Print…
2-Fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57451-500MG PC57451-1G
APOSPC57451-500MGEA 0 EUR
APOSPC57451-500MG APOSPC57451-1G
2-Fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
2-Fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
Fórmula: C₆H₅FINO
Número MDL : MFCD16611136
Número CAS: 1227580-53-1