Print…
tert-Butyl 4-(2,2-difluoroethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57443-250MG PC57443-1G
APOSPC57443-250MGEA 0 EUR
APOSPC57443-250MG APOSPC57443-1G
tert-Butyl 4-(2,2-difluoroethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 4-(2,2-difluoroethyl)piperazine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₂₀F₂N₂O₂
Número MDL : MFCD20441471
Número CAS: 1225380-87-9